4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR927431-1G OR927431-250MG
APOSOR927431-1GEA 513 EUR
APOSOR927431-1G APOSOR927431-250MG
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one 95%
4-Azaspiro[2.4]heptan-5-one
Formule: C₆H₉NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15146411
CAS nummer: 308266-51-5