2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927450-1G OR927450-250MG
APOSOR927450-1GEA 36.6 EUR
APOSOR927450-1G APOSOR927450-250MG
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine 95%
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907955
CAS nummer: 3709-98-6