Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
OR927482-1G OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA 256 EUR
APOSOR927482-1G APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07364734
CAS nummer: 680569-18-0