1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927503-1G OR927503-250MG
APOSOR927503-1GEA 129 EUR
APOSOR927503-1G APOSOR927503-250MG
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13302392
CAS nummer: 1147753-38-5