(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927555-1G OR927555-5G
APOSOR927555-1GEA 57 EUR
APOSOR927555-1G APOSOR927555-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine
Formule: C₅H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660876
CAS nummer: 124312-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III