Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR927669-10G OR927669-1G OR927669-5G
APOSOR927669-10GEA 922 EUR
APOSOR927669-10G APOSOR927669-1G APOSOR927669-5G
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09908086
CAS nummer: 189512-01-4