1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927674-1G OR927674-250MG
APOSOR927674-1GEA 436 EUR
APOSOR927674-1G APOSOR927674-250MG
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09266225
CAS nummer: 944937-14-8