3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927734-1G OR927734-5G
APOSOR927734-1GEA 184 EUR
APOSOR927734-1G APOSOR927734-5G
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Methyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₅H₅ClO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864262
CAS nummer: 61714-76-9