6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927905-1G
OR927905-250MG
APOSOR927905-1GEA
201
EUR
APOSOR927905-1G
APOSOR927905-250MG
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine
Formule:
C₅H₃ClN₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08669468 CAS nummer: 408314-14-7 |