N,N-Dimethyl-1-naphthylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 472 EUR
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine 95%
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003919
CAS nummer: 86-56-6