1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanide
OR927941-25G OR927941-5G
APOSOR927941-25GEA 808 EUR
APOSOR927941-25G APOSOR927941-5G
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide 95%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formule: C₉H₁₇N
MW: 139.2380 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000003
CAS nummer: 14542-93-9