(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927974-1G OR927974-250MG
APOSOR927974-1GEA 577 EUR
APOSOR927974-1G APOSOR927974-250MG
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester 95%
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester
Formule: C₆H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09838566
CAS nummer: 4525-28-4