Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR9280-100G
OR9280-25G
OR9280-500G
APOSOR9280-100GEA
90.6
EUR
APOSOR9280-100G
APOSOR9280-25G
APOSOR9280-500G
Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Formule:
C₅H₈O₂ Kookpunt: 165…167 °C Dichtheid: 1,084 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 55 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006581 CAS nummer: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 UN: 1224 ADR: 3,III |