Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Di(pyridin-2-yl)methanone
OR928006-100G OR928006-25G
APOSOR928006-100GEA 395 EUR
APOSOR928006-100G APOSOR928006-25G
Di(2-pyridyl) ketone 97+%
Di(2-pyridyl) ketone
Formule: C₁₁H₈N₂O
Smeltpunt: 52…55 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006288
CAS nummer: 19437-26-4