1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928039-1G OR928039-250MG
APOSOR928039-1GEA 134 EUR
APOSOR928039-1G APOSOR928039-250MG
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20705804
CAS nummer: 5757-85-7