2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928056-1G OR928056-5G
APOSOR928056-1GEA 169 EUR
APOSOR928056-1G APOSOR928056-5G
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02630467
CAS nummer: 299442-23-2