4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928147-1G
OR928147-5G
APOSOR928147-1GEA
169
EUR
APOSOR928147-1G
APOSOR928147-5G
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03180283 CAS nummer: 917746-81-7 |