2,7-Dimethylquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR928151-1G OR928151-5G
APOSOR928151-1GEA 113 EUR
APOSOR928151-1G APOSOR928151-5G
2,7-Dimethylquinoline 95%
2,7-Dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₁N
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006763
CAS nummer: 93-37-8