4-(Dimethylamino)benzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928188-1G OR928188-5G
APOSOR928188-1GEA 86.2 EUR
APOSOR928188-1G APOSOR928188-5G
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
4-(Dimethylamino)benzamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01216782
CAS nummer: 6083-47-2