1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR928251-1G OR928251-250MG OR928251-5G
APOSOR928251-1GEA 134 EUR
APOSOR928251-1G APOSOR928251-250MG APOSOR928251-5G
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08668178
CAS nummer: 85692-37-1