4-(Methoxymethyl)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928265-1G OR928265-250MG
APOSOR928265-1GEA 158 EUR
APOSOR928265-1G APOSOR928265-250MG
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
4-(Methoxymethyl)phenol
Formule: C₈H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020186
CAS nummer: 5355-17-9