3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928299-1G OR928299-250MG
APOSOR928299-1GEA 138 EUR
APOSOR928299-1G APOSOR928299-250MG
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile
Formule: C8H7NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999137
CAS nummer: 95658-81-4