1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928305-1G OR928305-250MG
APOSOR928305-1GEA 701 EUR
APOSOR928305-1G APOSOR928305-250MG
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride 95%
1H-Imidazole-2-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₄H₃N₃·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1392803-62-1