4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928315-25G OR928315-100G
APOSOR928315-25GEA 127 EUR
APOSOR928315-25G APOSOR928315-100G
4,4-Dimethoxybutanenitrile 95%
4,4-Dimethoxybutanenitrile
Formule: C₆H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019883
CAS nummer: 14618-78-1