2-Chloro-5-methylthiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928350-1G OR928350-5G
APOSOR928350-1GEA 0 EUR
APOSOR928350-1G APOSOR928350-5G
2-Chloro-5-methylthiazole 97%
2-Chloro-5-methylthiazole
Formule: C₄H₄ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265390
CAS nummer: 33342-65-3