4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928406-1G OR928406-250MG
APOSOR928406-1GEA 636 EUR
APOSOR928406-1G APOSOR928406-250MG
4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid 98%
4,7-Dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17016073
CAS nummer: 1169491-14-8