1,8-Naphthyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928440-1G OR928440-250MG
APOSOR928440-1GEA 107 EUR
APOSOR928440-1G APOSOR928440-250MG
1,8-Naphthyridin-2-amine 98%
1,8-Naphthyridin-2-amine
Formule: C₈H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01250851
CAS nummer: 15992-83-3