1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928457-1G OR928457-250MG
APOSOR928457-1GEA 986 EUR
APOSOR928457-1G APOSOR928457-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-2,6-naphthyridine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1416352-01-6