2-Methyl-3-hexaanon 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928462-10G OR928462-1G OR928462-5G
APOSOR928462-10GEA 380 EUR
APOSOR928462-10G APOSOR928462-1G APOSOR928462-5G
2-Methyl-3-hexaanon 95%
2-Methyl-3-hexaanon
Formule: C₇H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009399
CAS nummer: 7379-12-6