5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928508-1G OR928508-5G
APOSOR928508-1GEA 42.4 EUR
APOSOR928508-1G APOSOR928508-5G
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone 95%
5'-Ethyl-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053308
CAS nummer: 24539-92-2