Fmoc-val-OSu 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR928600-25G OR928600-100G
APOSOR928600-25GEA 35.1 EUR
APOSOR928600-25G APOSOR928600-100G
Fmoc-val-OSu 95%
Fmoc-val-OSu
Formule: C₂₄H₂₄N₂O₆
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153370
CAS nummer: 130878-68-1