2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928689-1G OR928689-5G
APOSOR928689-1GEA 139 EUR
APOSOR928689-1G APOSOR928689-5G
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04624247
CAS nummer: 18870-75-2