2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928715-1G OR928715-250MG
APOSOR928715-1GEA 541 EUR
APOSOR928715-1G APOSOR928715-250MG
2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
2H-Indazol-2-ylacetic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739007
CAS nummer: 58037-05-1