1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928727-1G OR928727-5G
APOSOR928727-1GEA 169 EUR
APOSOR928727-1G APOSOR928727-5G
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12103568
CAS nummer: 1155595-91-7