tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928760-10G OR928760-1G OR928760-5G
APOSOR928760-10GEA 143 EUR
APOSOR928760-10G APOSOR928760-1G APOSOR928760-5G
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 95%
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064267
CAS nummer: 123387-72-4