3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928862-1G
OR928862-5G
APOSOR928862-1GEA
0
EUR
APOSOR928862-1G
APOSOR928862-5G
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 98%
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Formule:
C₇H₁₅NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01687769 CAS nummer: 19748-66-4 UN: 2924 ADR: 3+8,III |