3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9289-1G OR9289-250MG
APOSOR9289-1GEA 164 EUR
APOSOR9289-1G APOSOR9289-250MG
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665858
CAS nummer: 59844-05-2