2-Oxoindoline-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929067-1G OR929067-250MG
APOSOR929067-1GEA 122 EUR
APOSOR929067-1G APOSOR929067-250MG
2-Oxoindoline-4-carboxylic acid 95%
2-Oxoindoline-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000702
CAS nummer: 90322-37-5