Methyl D-3-phenyllactate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929084-100G OR929084-25G
APOSOR929084-100GEA 338 EUR
APOSOR929084-100G APOSOR929084-25G
Methyl D-3-phenyllactate 98%
Methyl D-3-phenyllactate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842268
CAS nummer: 27000-00-6