1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929089-1G OR929089-5G
APOSOR929089-1GEA 227 EUR
APOSOR929089-1G APOSOR929089-5G
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09455258
CAS nummer: 854778-47-5