Ethyl-6-aminopicolinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929091-1G OR929091-250MG
APOSOR929091-1GEA 0 EUR
APOSOR929091-1G APOSOR929091-250MG
Ethyl-6-aminopicolinate 95%
Ethyl-6-aminopicolinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01009842
CAS nummer: 69142-64-9