Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929168-1G
OR929168-5G
APOSOR929168-1GEA
81.8
EUR
APOSOR929168-1G
APOSOR929168-5G
Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-PHG-OH
Formule:
C₁₄H₁₉NO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00038799 CAS nummer: 30925-11-2 |