2-Acetyl-4-chlorothiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929222-1G OR929222-5G
APOSOR929222-1GEA 26.3 EUR
APOSOR929222-1G APOSOR929222-5G
2-Acetyl-4-chlorothiophene 95%
2-Acetyl-4-chlorothiophene
Formule: C₆H₅ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082791
CAS nummer: 34730-20-6