1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929292-1G OR929292-5G
APOSOR929292-1GEA 78.9 EUR
APOSOR929292-1G APOSOR929292-5G
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047263
CAS nummer: 58494-59-0