Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(3-((2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)sulphonyl)guanidino)hexanoic acid, Fmoc-HoArg(Pbf)-OH
OR929330-10G OR929330-25G OR929330-5G
APOSOR929330-10GEA 222 EUR
APOSOR929330-10G APOSOR929330-25G APOSOR929330-5G
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH
Formule: C₃₅H₄₂N₄O₇S
MW: 662.81 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03093571
CAS nummer: 1159680-21-3