3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929341-1G OR929341-5G
APOSOR929341-1GEA 220 EUR
APOSOR929341-1G APOSOR929341-5G
3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07186441
CAS nummer: 16817-34-8