5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929358-1G OR929358-250MG
APOSOR929358-1GEA 723 EUR
APOSOR929358-1G APOSOR929358-250MG
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864793
CAS nummer: 914349-42-1