2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929363-25G OR929363-5G
APOSOR929363-25GEA 343 EUR
APOSOR929363-25G APOSOR929363-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Formule: C₁₄H₂₀O₁₀
Smeltpunt: 137…138 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00061634
CAS nummer: 10343-06-3