5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929396-1G OR929396-5G
APOSOR929396-1GEA 191 EUR
APOSOR929396-1G APOSOR929396-5G
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Propyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05668697
CAS nummer: 89776-75-0