2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929404-1G OR929404-5G
APOSOR929404-1GEA 0 EUR
APOSOR929404-1G APOSOR929404-5G
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid 95%
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100772
CAS nummer: 57598-51-3